4-Bromotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15843.14
A15843.22
A15843.36
A15843.14EA
202
PLN
A15843.14
A15843.22
A15843.36
4-Bromotoluen ≥98%
4-Bromotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 106-38-7
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 1903636
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000109
Formuła:
C₇H₇Br Temp. Wrzenia: 183…184 °C Temp. topnienia: 26…29 °C Gęstość: 1,410 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000109 Numer CAS: 106-38-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-391-8 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,1439 |