Drukuj
4-Bromotoluen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
107481000 107485000
ACRO107481000EA 236 PLN
ACRO107481000 ACRO107485000
4-Bromotoluen 99%
4-Bromotoluen
Formuła: C₇H₇Br
Temp. Wrzenia: 184 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 26…29 °C
Gęstość: 1,39 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000109
Numer CAS: 106-38-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-391-8
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,01424
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Water ≤0.05 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.01 % (as acrylic acid)