α,4-Dibromotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
A10892.14
A10892.22
A10892.14EA
294
PLN
A10892.14
A10892.22
α,4-Dibromotoluen ≥98%
α,4-Dibromotoluen
Purity: 98+%
CAS No.: 589-15-1
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 115-124°/12mm
Merck Reference: 14,1409
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000179
Formuła:
C₇H₆Br₂ MW: 249.93 g/mol Temp. Wrzenia: 115…124 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 60…64 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000179 Numer CAS: 589-15-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-636-5 Jednostka: 1759 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,01393 |