Drukuj
α,4-Dibromotoluen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
150410250 150411000
ACRO150410250EA 198 PLN
ACRO150410250 ACRO150411000
α,4-Dibromotoluen 98%
α,4-Dibromotoluen
Formuła: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…124 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 60…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000179
Numer CAS: 589-15-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-636-5
Jednostka: 1759
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,01393
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to orange to tan Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥97.5 %