3-Bromotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13990.14
A13990.22
A13990.36
A13990.14EA
334
PLN
A13990.14
A13990.22
A13990.36
3-Bromotoluen ≥98%
3-Bromotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 591-17-3
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5520
Melting Point: -40°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 1903633
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000085
Formuła:
C₇H₇Br Temp. Wrzenia: 183…184 °C Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 1,410 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000085 Numer CAS: 591-17-3 Numer WE (dawny EINECS): 209-702-3 Jednostka: 1993 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,1439 |