Drukuj
3-Bromotoluen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
173410100 173411000
ACRO173410100EA 177 PLN
ACRO173410100 ACRO173411000
3-Bromotoluen 99%
3-Bromotoluen
Formuła: C₇H₇Br
Temp. Wrzenia: 183,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,41 g/cm³
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000085
Numer CAS: 591-17-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-702-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,01424
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %