1-Bromo-3-etylobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12258.06
A12258.03
A12258.14
A12258.06EA
695
PLN
A12258.06
A12258.03
A12258.14
1-Bromo-3-etylobenzen ≥98%
1-Bromo-3-etylobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 2725-82-8
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Boiling Point: 76-78°/10mm
MDL No.: MFCD00156128
Formuła:
C₈H₉Br Temp. Wrzenia: 76…78 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,3493 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00156128 Numer CAS: 2725-82-8 |