Drukuj
Przecinak do szklanych probówek
Dostawca: BOCHEM
12210 12211
BOCH12210EA 157 PLN
BOCH12210 BOCH12211
Przecinak do szklanych probówek
Dziurkacze
Brass, nickel-plated with hard-metal wheel.
  • For glass tubes up to 40 mm in diameter
  • Replaceable steel wheel
  • Easy handling