Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Amplitude™ Epsilon™
Dostawca: CONTEC
AMEP0002 AMEP0001
CONTAMEP0002EA 185 PLN
CONTAMEP0002 CONTAMEP0001
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Amplitude™ Epsilon™
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Ta chusteczka wykonana jest ze specjalnej jakości niebieskiej celulozy i poliestru, o podwyższonej czystości i doskonałej sile sorbentu.
  • Barwny niebieski kolor pozwala na różnicowanie
  • Niski poziom cząsteczek i substancji ekstrahowalnych
  • Mocne i trwałe
Celuloza wykorzystuje szybko schnący kolor do zminimalizowania krwawienia koloru. Chusteczka jest zatem idealna do mokrych obszarów wymagających gromadzenia i czyszczenia rozlanych substancji, jak również do stosowania jako materiał chłonny o niewielkich cząstkach.
Nadaje się do stosowania w cleanroom klasy 1000, ISO 6, M4.5 i wyższych.
Kolor : Niebieski
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.