Drukuj
Końcówki filtrujące
Dostawca: KARTELL
9629 9630 9631 9632 9633 9634 9637 9638 9639
KART9629EA 1960 PLN
KART9629 KART9630 KART9631 KART9632 KART9633 KART9634 KART9637 KART9638 KART9639
Końcówki filtrujące
Końcówki do pipet
Te końcówki filtra wykonane z PP są przeznaczone do stosowania w biologii molekularnej, hodowlach komórkowych, bakteriologii, wirusologii, immunologii i radioimmunologii. Hydrofobowe filtry PE działają jako bariera przed zanieczyszczeniem aerozolem, zapobiegając zanieczyszczeniu krzyżowemu próbek i mikropipet.
  • Bez DNA, bez RNA, bez kadmu, bez pirogenów
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma, autoklawowalne w +121 ° C przez 20 minut
  • Zalecany do stosowania w automatycznych mikropipetach Kartell
  • Nadaje się do użycia z większością marek mikropipet dostępnych na rynku