α,3-Dibromotoluen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
A15075.09
A15075.18
A15075.30
A15075.09EA
404
PLN
A15075.09
A15075.18
A15075.30
α,3-Dibromotoluen ≥99%
α,3-Dibromotoluen
Purity: 99%
CAS No.: 823-78-9
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆Br₂ MW: 249.93 g/mol Temp. Wrzenia: 128…130 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 40…44 °C Gęstość: 1.560 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000176 Numer CAS: 823-78-9 Numer WE (dawny EINECS): 212-519-1 Jednostka: 1759 ADR: 8 II |