Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Amplitude™ Delta™
Dostawca: CONTEC
AMDE0001 AMDE0004 AMDE0003 AMDE0002
115-1850EA 3340 PLN
115-1850 115-1852 115-1851 CONTAMDE0002
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Amplitude™ Delta™
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Wykonana w 100% z włókien syntetycznych i wytworzona w technice spunlacing (splatanie włókien z wykorzystaniem strumieni wody) – dedykowana do czyszczenia delikatnych elementów optycznych, takich jak obiektywy, soczewki i zwierciadła - chusteczka jest wyjątkowo czysta i trwała. Posiada doskonałą odporność chemiczną. Jej otwarta struktura włókien zapewnia doskonałą wydajność sorpcyjną.
  • Bardzo niski poziom cząstek i substancji ekstrahowalnych
  • Mocna i trwała
  • Miękka i nieścierna tekstura
Odpowiednie do stosowania w cleanroomach klasy 100, ISO5, M3,5.
Kolor: biały
Uwaga: Szczegółowe i aktualne dane techniczne dostępne są na stronie dostawcy.