Drukuj
α,3-Dibromotoluen 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
181780050 181780250
ACRO181780050EA 196 PLN
ACRO181780050 ACRO181780250
α,3-Dibromotoluen 95%
α,3-Dibromotoluen
Formuła: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 130 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 37…42 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000176
Numer CAS: 823-78-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-519-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥94 %