Drukuj
Mieszadła górne, mieszadła lepkościowe, Visco-Jet®
Dostawca: BOCHEM
9020 9021
BOCH9020EA 6680 PLN
BOCH9020 BOCH9021
Mieszadła górne, mieszadła lepkościowe, Visco-Jet®
Mieszadła Stirring Tools
Viscosity stirrers made of stainless steel.
  • Ideal for stirring liquids at low speed
  • Suitable for stirring low and highly viscous media
  • Creates dynamic radial flow
Complete degasification of the media, foam generation and air inlet will be avoided.