Drukuj
Mieszadła górne, mieszadła łopatkowe
Dostawca: BOCHEM
9503 9507 9504 9505 9506 9508
441-1906EA 202 PLN
441-1906 BOCH9507 BOCH9504 BOCH9505 BOCH9506 441-1907
Mieszadła górne, mieszadła łopatkowe
Mieszadła Stirring Tools
Paddle stirrers made of stainless steel, with six holes.
  • Ideal for stirring liquids at middle speed range
  • Suitable for stirring low to medium viscous media
  • Creates radial flow