Drukuj
Ester pinakolowy kwasu 4-hydroksyfenyloboronowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
522570-1G 522570-5G
SIAL522570-1GEA 427 PLN
SIAL522570-1G SIAL522570-5G
Ester pinakolowy kwasu 4-hydroksyfenyloboronowego, Sigma-Aldrich®
Ester pinakolowy kwasu 4-hydroksyfenyloboronowego
Formuła: C₁₂H₁₇BO₃
MW: 220.08 g/mol
Numer MDL: MFCD02093756
Numer CAS: 269409-70-3