Drukuj
2,3-Dibromopropen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2,3-Dibromo-1-propene
M-Clarity™ quality level = MQ100
106003-100G 106003-25G
SIAL106003-100GEA 960 PLN
SIAL106003-100G SIAL106003-25G
2,3-Dibromopropen, Sigma-Aldrich®
2,3-Dibromopropen
Formuła: C₃H₄Br₂
Temp. Wrzenia: 42 °C (1013 hPa)
Gęstość: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000211
Numer CAS: 513-31-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-155-8
Klasyfikacja Merck : 13,03050