Drukuj
Kwas (3-fluoro-4-metoksyfenylo)octowy zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
MQ200
8.43872.0010 8.43872.0005
8.43872.0010EA 0 PLN
8.43872.0010 8.43872.0005
Kwas (3-fluoro-4-metoksyfenylo)octowy zS, Sigma-Aldrich®
Kwas (3-fluoro-4-metoksyfenylo)octowy
Formuła: C₉H₉FO₃
MW: 184.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060353
Numer CAS: 452-14-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Molar Mass 184.16 g/mol