2-Bromotoluen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 95-46-5
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: -27°
Boiling Point: 179-181°
Beilstein Reference: 1904176
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000068
Formuła:
C₇H₇Br Temp. Wrzenia: 179…181 °C Temp. topnienia: –27 °C Gęstość: 1,420 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000068 Numer CAS: 95-46-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-421-7 Jednostka: 3082 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,1439 |