Drukuj

Toluen, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Metylobenzen

118370406.1000 118370406.5000 118370406.0500 118370406.2500 118370406.9010
CHMP118370406.1000EA 72.5 PLN
CHMP118370406.1000 CHMP118370406.5000 CHMP118370406.0500 CHMP118370406.2500 CHMP118370406.9010
Toluen, pure zA
Toluen
Formuła: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 110.6
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008512
Numer CAS: 108-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9
Jednostka: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Klasyfikacja Merck : 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR