4-Methylphenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L19563.03
L19563.06
L19563.03EA
266
PLN
L19563.03
L19563.06
4-Methylphenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥99%
4-Methylphenylboronic acid neopentyl glycol ester
Purity: 99%
CAS No.: 380481-66-3
Molecular Formula: C12H17BO2
Formula Weight: 204.08
Melting Point: 93-95°
MDL No.: MFCD03788728
Formuła:
C₁₂H₁₇BO₂ Temp. topnienia: 93…95 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03788728 Numer CAS: 380481-66-3 |