2-Phenylethylboronic acid pinacol ester ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Phenethylboronic Acid Pinacol Ester, 2-Phenylethyl-1-boronic acid pinacol ester
L19530.03
L19530.MD
L19530.03EA
730
PLN
L19530.03
L19530.MD
2-Phenylethylboronic acid pinacol ester ≥99%
2-Phenylethylboronic acid pinacol ester
Purity: 99%
CAS No.: 165904-22-3
Molecular Formula: C14H21BO2
Formula Weight: 232.13
Refractive Index: 1.4860
Melting Point: 31-33°
Boiling Point: 70-80°
Beilstein Reference: 8258927
MDL No.: MFCD03788721
Formuła:
C₁₄H₂₁BO₂ Temp. Wrzenia: 70…80 °C Temp. topnienia: 31…33 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03788721 Numer CAS: 165904-22-3 |