(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19153.03
L19153.06
L19153.03EA
561
PLN
L19153.03
L19153.06
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 22893-39-6
Molecular Formula: C9H6ClF3O2
Formula Weight: 238.59
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 2053702
Formuła:
C₉H₆ClF₃O₂ Temp. topnienia: 112…114 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01631471 Numer CAS: 22893-39-6 |