4-Bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-(4-Bromophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-Bromobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
L17455.03
L17455.06
L17455.03EA
220
PLN
L17455.03
L17455.06
4-Bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥98%
4-Bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester
Purity: 98+%
CAS No.: 183677-71-6
Molecular Formula: C11H14BBrO2
Formula Weight: 268.95
Melting Point: 109-111°
MDL No.: MFCD01318105
Formuła:
C₁₁H₁₄BBrO₂ MW: 268.94 g/mol Temp. topnienia: 109…111 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318105 Numer CAS: 183677-71-6 |