3-Penten-2-one tech. 85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13031.03
L13031.06
L13031.03EA
308
PLN
L13031.03
L13031.06
3-Penten-2-one tech. 85%, Technical Grade
3-Penten-2-one
Purity: 85%
CAS No.: 625-33-2
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4355
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 119-121°
Beilstein Reference: 1633505
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00009290
Formuła:
C₅H₈O Temp. Wrzenia: 119…121 °C Gęstość: 0,862 Temp. Zapłonu: 21 °C (69 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009290 Numer CAS: 625-33-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-888-3 Jednostka: 1992 ADR: 3,II |