11-Chloro-1-undecene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H53449.AA
H53449.AC
H53449.AAEA
531
PLN
H53449.AA
H53449.AC
11-Chloro-1-undecene ≥97%
11-Chloro-1-undecene
Purity: 97%
CAS No.: 872-17-3
Molecular Formula: C11H21Cl
Formula Weight: 188.74
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 108-109°/6mm
MDL No.: MFCD00671354
Formuła:
C₁₁H₂₁Cl Temp. Wrzenia: 108…109 °C (6 mmHg) Gęstość: 0,995 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00671354 Numer CAS: 872-17-3 |