1-Chloro-5-(trimethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
H53393.06
H53393.14
H53393.06EA
416
PLN
H53393.06
H53393.14
1-Chloro-5-(trimethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
1-Chloro-5-(trimethylsilyl)-4-pentyne
Purity: 97%
CAS No.: 77113-48-5
Molecular Formula: C8H15ClSi
Formula Weight: 174.75
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 75-77°/21mm
MDL No.: MFCD00671353
Formuła:
C₈H₁₅ClSi Temp. Wrzenia: 75…77 °C (21 mmHg) Gęstość: 0,977 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00671353 Numer CAS: 77113-48-5 |