3,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52965.03
H52965.06
H52965.03EA
485
PLN
H52965.03
H52965.06
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 192182-54-0
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD03095127
Formuła:
C₈H₁₁BO₄ Temp. topnienia: 205…207 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095127 Numer CAS: 192182-54-0 |