4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
H52848.03
H52848.06
H52848.03EA
261
PLN
H52848.03
H52848.06
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 171364-83-3
Molecular Formula: C12H16BNO4
Formula Weight: 249.08
Melting Point: 108-109°
MDL No.: MFCD02179437
Formuła:
C₁₂H₁₆BNO₄ Temp. topnienia: 108…109 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179437 Numer CAS: 171364-83-3 |