2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H51673.MD
H51673.03
H51673.MDEA
198
PLN
H51673.MD
H51673.03
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 1054483-78-1
Molecular Formula: C11H16BNO3
Formula Weight: 221.06
MDL No.: MFCD06795671
Formuła:
C₁₁H₁₆BNO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06795671 Numer CAS: 1054483-78-1 |