2,2-Difluoro-4-pentenoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,2-Difluoropent-4-enoic acid
H32173.03
H32173.06
H32173.03EA
490
PLN
H32173.03
H32173.06
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid ≥97%
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55039-89-9
Molecular Formula: C5H6F2O2
Formula Weight: 136.10
Boiling Point: 56-58°/3mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD09800642
Formuła:
C₅H₆F₂O₂ Temp. Wrzenia: 56…58 °C (3 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09800642 Numer CAS: 55039-89-9 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |