3-(4-Methoxyphenyl)propylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propylboronic acid pinacol ester
H28557.06
H28557.MD
H28557.03
H28557.06EA
3500
PLN
H28557.06
H28557.MD
H28557.03
3-(4-Methoxyphenyl)propylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-(4-Methoxyphenyl)propylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
Molecular Formula: C16H25BO3
Formula Weight: 276.19
MDL No.: MFCD09953503
Formuła:
C₁₆H₂₅BO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09953503 Numer CAS: 1073371-72-8 |