Ester pinakolowy kwasu 4-cyjanofenyloboronowego ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
H28208.06
H28208.03
H28208.06EA
1510
PLN
H28208.06
H28208.03
Ester pinakolowy kwasu 4-cyjanofenyloboronowego ≥97%
Ester pinakolowy kwasu 4-cyjanofenyloboronowego
Purity: 97%
CAS No.: 171364-82-2
Molecular Formula: C13H16BNO2
Formula Weight: 229.08
MDL No.: MFCD03093897
Formuła:
C₁₃H₁₆BNO₂ MW: 229.09 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093897 Numer CAS: 171364-82-2 |