(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27859.14
H27859.03
H27859.06
H27859.14EA
2300
PLN
H27859.14
H27859.03
H27859.06
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 66916-99-2
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.07
Melting Point: 127-131°
MDL No.: MFCD02664700
Formuła:
C₉H₉BrO₃ Temp. topnienia: 127…131 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02664700 Numer CAS: 66916-99-2 |