Ester pinakolowy kwasu 4-hydroksyfenyloboronowego ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
H27836.06
H27836.03
H27836.06EA
1740
PLN
H27836.06
H27836.03
Ester pinakolowy kwasu 4-hydroksyfenyloboronowego ≥97%
Ester pinakolowy kwasu 4-hydroksyfenyloboronowego
Purity: 97%
CAS No.: 269409-70-3
Molecular Formula: C12H17BO3
Formula Weight: 220.07
Melting Point: 114-117°
MDL No.: MFCD02093756
Formuła:
C₁₂H₁₇BO₃ MW: 220.08 g/mol Temp. topnienia: 114…117 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093756 Numer CAS: 269409-70-3 |