Ester pinakolowy kwasu 6-metoksy-2-pirydynoboronowego ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methoxy-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester
H27263.14
H27263.06
H27263.14EA
6570
PLN
H27263.14
H27263.06
Ester pinakolowy kwasu 6-metoksy-2-pirydynoboronowego ≥97%
Ester pinakolowy kwasu 6-metoksy-2-pirydynoboronowego
Purity: 97%
CAS No.: 1034297-69-2
Molecular Formula: C12H18BNO3
Formula Weight: 235.09
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD06798266
Formuła:
C₁₂H₁₈BNO₃ MW: 235.09 g/mol Temp. topnienia: 68…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06798266 Numer CAS: 1034297-69-2 |