2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27179.03
H27179.06
H27179.03EA
787
PLN
H27179.03
H27179.06
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 458532-86-0
Molecular Formula: C11H15BFNO2
Formula Weight: 223.06
Melting Point: 48-52°
MDL No.: MFCD06798253
Formuła:
C₁₁H₁₅BFNO₂ Temp. topnienia: 48…52 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06798253 Numer CAS: 458532-86-0 |