1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26671.MD
H26671.03
H26671.MDEA
500
PLN
H26671.MD
H26671.03
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane
CAS No.: 295-14-7
Molecular Formula: C9H22N4
Formula Weight: 186.30
MDL No.: MFCD06410986
Formuła:
C₉H₂₂N₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06410986 Numer CAS: 295-14-7 |