Kwas (R)-(+)-α-metoksy-α-(trifluorometylo)fenylooctowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 20445-31-2
Molecular Formula: C10H9F3O3
Formula Weight: 234.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₉F₃O₃ MW: 234.17 g/mol Temp. Wrzenia: 105…107 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 43…45 °C Gęstość: 1.344 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00004184 Numer CAS: 20445-31-2 Numer WE (dawny EINECS): 243-829-5 |