2-Methyl-2-pentenoic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16587.09
A16587.18
A16587.30
A16587.09EA
242
PLN
A16587.09
A16587.18
A16587.30
2-Methyl-2-pentenoic acid ≥99%
2-Methyl-2-pentenoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 3142-72-1
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 107°(225°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 120°/20mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002655
Formuła:
C₆H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 120 °C (20 mmHg) Gęstość: 0,978 Temp. Zapłonu: 107 °C (225 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002655 Numer CAS: 3142-72-1 Numer WE (dawny EINECS): 221-552-0 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |