3-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
367600010
367600050
ACRO367600010EA
312
PLN
ACRO367600010
ACRO367600050
3-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formuła:
C₁₁H₁₆BNO₂ Temp. topnienia: 103…108 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD03084758 Numer CAS: 329214-79-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 102 to 108 °C |
GC | ≥96.0 % |