Drukuj
Ester pinakolowy kwasu 4-pirydynoboronowego 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
367510010 367510050
ACRO367510010EA 685 PLN
ACRO367510010 ACRO367510050
Ester pinakolowy kwasu 4-pirydynoboronowego 97%
Ester pinakolowy kwasu 4-pirydynoboronowego
Formuła: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205.06 g/mol
Temp. topnienia: 153…155 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01319051
Numer CAS: 181219-01-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %