Drukuj
Kwas (R)-(+)-α-metoksy-α-(trifluorometylo)fenylooctowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
312220010 312222500 312220050
ACRO312220010EA 843 PLN
ACRO312220010 ACRO312222500 ACRO312220050
Kwas (R)-(+)-α-metoksy-α-(trifluorometylo)fenylooctowy 99%
Kwas (R)-(+)-α-metoksy-α-(trifluorometylo)fenylooctowy
Formuła: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 116…118 °C (1.5 mmHg)
Temp. topnienia: 46…49 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004184
Numer CAS: 20445-31-2
Numer WE (dawny EINECS): 243-829-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +71° to +74° (20°C, 589 nm) (c=2, CH3OH)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %