α,2-Dibromotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromobenzyl bromide
A11285.09
A11285.18
A11285.30
A11285.09EA
416
PLN
A11285.09
A11285.18
A11285.30
α,2-Dibromotoluen ≥98%
α,2-Dibromotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 3433-80-5
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆Br₂ MW: 249.93 g/mol Temp. Wrzenia: 127…129 °C (19 mmHg) Temp. topnienia: 29…32 °C Gęstość: 1.881 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000173 Numer CAS: 3433-80-5 Numer WE (dawny EINECS): 222-334-8 Jednostka: 1759 ADR: 8 II |