Drukuj
α,2-Dibromotoluen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromobenzyl bromide
181790250 181791000
ACRO181790250EA 567 PLN
ACRO181790250 ACRO181791000
α,2-Dibromotoluen 98%
α,2-Dibromotoluen
Formuła: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 129 °C (19 mmHg)
Temp. topnienia: 29…32 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000173
Numer CAS: 3433-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 222-334-8
Jednostka: 2923
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6190 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %