α,3,5-Tribromotoluene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene
A12726.03
A12726.06
A12726.14
A12726.03EA
426
PLN
A12726.03
A12726.06
A12726.14
α,3,5-Tribromotoluene ≥99%
α,3,5-Tribromotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 56908-88-4
Molecular Formula: C7H5Br3
Formula Weight: 328.84
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 3237827
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00052415
Formuła:
C₇H₅Br₃ MW: 328.83 g/mol Temp. Wrzenia: 173 °C (19 mmHg) Temp. topnienia: 93…95 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052415 Numer CAS: 56908-88-4 Jednostka: 1759 ADR: 8 III |