2,5-Dibromotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,4-Dibromo-2-methylbenzene
A19418.06
A19418.14
A19418.06EA
238
PLN
A19418.06
A19418.14
2,5-Dibromotoluen ≥98%
2,5-Dibromotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 615-59-8
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆Br₂ MW: 249.93 g/mol Temp. Wrzenia: 106…108 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 5…6 °C Gęstość: 1.813 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000090 Numer CAS: 615-59-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-437-0 |