Drukuj
2,5-Dibromotoluen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
263480050 263480250
ACRO263480050EA 198 PLN
ACRO263480050 ACRO263480250
2,5-Dibromotoluen 98%
2,5-Dibromotoluen
Formuła: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 135…136 °C (35 mmHg)
Temp. topnienia: 5…6 °C
Gęstość: 1.81 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00000090
Numer CAS: 615-59-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-437-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6000 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %