3,5-Dibromotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3-Dibromo-5-methylbenzene
A13756.22
A13756.06
A13756.14
A13756.22EA
4940
PLN
A13756.22
A13756.06
A13756.14
3,5-Dibromotoluen ≥98%
3,5-Dibromotoluen
Purity: 98+%
CAS No.: 1611-92-3
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆Br₂ MW: 249.93 g/mol Temp. Wrzenia: 246 °C Temp. topnienia: 37…41 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013528 Numer CAS: 1611-92-3 |