2,6-Dibromotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11832.03
A11832.06
A11832.03EA
323
PLN
A11832.03
A11832.06
2,6-Dibromotoluen ≥98%
2,6-Dibromotoluen
Purity: 98+%
CAS No.: 69321-60-4
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Refractive Index: 1.6060
Melting Point: 2-6°
Boiling Point: 112-113°/7mm
Beilstein Reference: 3235502
MDL No.: MFCD00013524
Formuła:
C₇H₆Br₂ MW: 249.93 g/mol Temp. Wrzenia: 112…113 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: 2…6 °C Gęstość: 1.812 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013524 Numer CAS: 69321-60-4 |